Learn More
Hettich Lab Technology™ Cyto Chamber Carrier
Código de producto. p-8654029
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Rotina 380/380R, Rotina 420/420R, Rotanta 460/460R/460RC/460RF, rotores de centrífuga Rotixa 500RS, portadores 5051, 5268.
Rotores de centrífugas Rotofix 32 A, Universal 320/320 R, Rotina 380/380 R, Rotina 420/420R (1726, 1748 4758, 1624)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
10553262 Rotores de centrífugas Rotofix 32 A, Universal 320/320 R, Rotina 380/380 R, Rotina 420/420R (1726, 1748 4758, 1624) cada uno
10557583 Rotina 380/380R, Rotina 420/420R, Rotanta 460/460R/460RC/460RF, rotores de centrífuga Rotixa 500RS, portadores 5051, 5268. cada uno
2 options
Código de producto. 10553262
Marca: Hettich Lab Technology™ 1660
El portador de Hettich Lab Technology™ sirve para sostener citocámaras para preparar portaobjetos y examinar suspensiones celulares.
  • Adecuado para citorrotores
  • Parte del citosistema Hettich™
Información de órdenes
Dim. para usar con el equipo
Especificaciones
Tipo Portador de citocámara
Para utilizar con (equipo) Rotores de centrífugas Rotofix 32 A, Universal 320/320 R, Rotina 380/380 R, Rotina 420/420R (1726, 1748 4758, 1624)