Learn More
Agilent BioTek Lector de imágenes confocales Cytation C10
Tienda Agilent BioTek Productos
Click to view available options
Incluye:
Microscopio confocal con disco de Nipkow de 60 μm y disco giratorio de 40 μm o disco de corte profundo de 60 μm; microscopio invertido de campo amplio para imágenes de fluorescencia, campo claro, campo claro en color, contraste de fase e inmersión en agua con cámara sCMOS Hamamatsu; lector de placas multimodo basado en monocromador
Microscopio confocal con disco de Nipkow de 60 μm, microscopio invertido de campo amplio para imágenes de fluorescencia, campo claro, campo claro en color, contraste de fase e inmersión en agua con cámara CMOS Sony; lector de placas multimodo basado en monocromador
Microscopio confocal con disco giratorio de Nipkow de 60 μm y disco giratorio de 40 μm o disco de corte profundo de 60 μm; microscopio invertido de campo amplio para imágenes de fluorescencia, campo claro, campo claro en color, contraste de fase e inmersión en agua con cámara sCMOS Hamamatsu
Microscopio confocal con disco giratorio de Nipkow de 60 μm, microscopio invertido de campo amplio para imágenes de fluorescencia, campo claro, campo claro en color, contraste de fase e inmersión en agua con cámara CMOS Sony
Microscopio invertido de campo amplio para imágenes de fluorescencia, campo claro, campo claro en color, contraste de fase e imágenes de inmersión en agua con cámara CMOS Sony; actualizable para añadir un microscopio confocal
Microscopio invertido de campo amplio para imágenes de fluorescencia, campo claro, campo claro en color, contraste de fase e imágenes de inmersión en agua con cámara CMOS Sony; lector de placas multimodo basado en monocromador; actualizable para añadir un microscopio confocal
Descripción
- The automated water-immersion objectives capture more light, driving lower exposure times and reducing phototoxic impacts on live cells.
- Cytation C10 also includes widefield fluorescence, brightfield, and phase contrast optics.
- Onboard environmental controls enable live cell assays. Multiplate live cell assays are accomplished with Cytation C10 integrated with the Agilent BioTek BioSpa 8 automated incubator.
- Cytation C10 offers affordable, benchtop confocal imaging for every laboratory
- Confocal microscopy enables improved image quality and analysis, revealing a level of detail in samples that is not possible with widefield optics
- High-quality optical components, including the Hamamatsu sCMOS Orca camera, Semrock filters, Olympus objectives, and other well-known brands, allow the capture of stunning, publication-quality images
- Combination of spinning disk confocal and widefield imaging plus multimode reader, allows the Cytation C10 to be ready for any assay with a modular, upgradable design
- An available 60 µm deep sectioning disk (DSD) allows a clear view into thicker samples
- Widefield imaging allows for faster acquisition of large samples at lower magnification, while confocal images small intracellular details or 3D samples, and both modes together provide highly multiplexed, multiparameter imaging experiments
- Environmental controls, including incubation and CO2/O2 control and monitoring, facilitate live cell imaging
- Imaging plus multimode detection and the hit-picking function quickly prescreen the microplate with the plate reader optics, then automatically image the samples that meet your hit criteria, saving time and data storage capacity
- Variable bandwidth, quad monochromator plate reader optics enhance assay performance, including increased sensitivity and specificity
- Combination of confocal and widefield imaging with multimode detection increases productivity with the ability to be ready for any application
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Cell Imaging |
| Incluye | Microscopio confocal con disco giratorio de Nipkow de 60 μm y disco giratorio de 40 μm o disco de corte profundo de 60 μm; microscopio invertido de campo amplio para imágenes de fluorescencia, campo claro, campo claro en color, contraste de fase e inmersión en agua con cámara sCMOS Hamamatsu |
| Esterilidad | Non-sterile |