Descripción
El módulo de microscopía invertida proporciona una visualización de muestras desde una ampliación de 1,25x a 60x en fluorescencia, campo claro y campo de color para una amplia gama de aplicaciones. El módulo de microscopía vertical con imágenes de luz reflejadas permite incluso más aplicaciones, como el barrido rápido de portaobjetos ELISpot y el flujo de trabajo de detección ROI. Cytation 7 incluye monocromadores de paso de banda continuamente variable para una versatilidad y un rendimiento inigualables para aplicaciones generales de lector de placas multimodo. El control de temperatura a 45 °C, el módulo de refrigeración Peltier opcional, el control de gases y la agitación amplían las aplicaciones para ensayos con células cinéticas. Cytation 7 está controlado por el software Gen5, que combina facilidad de uso con potentes capacidades de procesamiento y análisis.
Lectura de placas multimodo con imágenes sofisticadas
Cytation 7 incluye microscopios verticales e invertidos para admitir una amplia gama de aplicaciones de imágenes de luz reflejadas y celulares que no se pueden realizar en un lector de placas estándar. Con los modos de adquisición de imágenes Cytation 7 se puede obtener información sobre la morfología celular, la localización de la señal, el recuento celular y la identificación y cuantificación de objetos. La óptica del lector de placas del monocromador permite ejecutar todos los ensayos de lector de placas estándar
Cytation: Listo para cualquier ensayo
Con su combinación de lector de placas híbrido y modo de microscopía avanzado, Cytation está realmente listo para cualquier ensayo. Póngase en contacto con nosotros para saber cómo Cytation puede transformar su laboratorio y aumentar considerablemente su productividad.
Solución de adquisición de imágenes completa
Cytation 7 ofrece dos potentes módulos de microscopía: El microscopio invertido admite imágenes de campo brillante de fluorescencia, campo claro y de color de 1,25x a 60x para capturar y analizar objetos grandes y detalles intracelulares. El microscopio de luz reflejado vertical permite una amplia gama de aplicaciones de adquisición de imágenes como ELISPOT, recuento de colonias, inspección de materiales y mucho más.
Adquisición de imágenes ELISPOT
El microscopio vertical en Cytation 7 es ideal para automatizar ensayos como ELISpot, en los que las secreciones celulares se hacen visibles mediante el uso de una reacción colorimétrica. Cytation 7 automatiza completamente la adquisición de imágenes, el procesamiento, el análisis de imágenes y el recuento de objetos.
Potente funcionalidad con detección de ROI automática
Cytation 7 combinado con el software Gen5 admite potentes flujos de trabajo de detección de región de interés (ROI). Al explorar las diapositivas, la cámara vertical se utiliza para detectar secciones de tejido H&E y, a continuación, se utiliza la óptica invertida para realizar una exploración de alta resolución de las ROI detectadas. En la fluorescencia, se pueden realizar imágenes de bajo aumento para detectar eventos raros en grandes poblaciones celulares y, a continuación, se obtienen imágenes de objetos de interés automáticamente con un aumento mayor.
Ancho de banda variable para sensibilidad y especificidad
Cytation 7 utiliza un diseño de monocromador de cuatro cuadrantes con ancho de banda variable para la lectura de placas de fluorescencia. El ancho de banda se puede ajustar a entre 9 y 50 nm en incrementos de 1 nm. Los ajustes de ancho de banda grande (1) proporcionan mayor sensibilidad y límites de detección más bajos. Los ajustes de ancho de banda pequeño (2) proporcionan una mayor especificidad cuando se presentan varias señales, lo que reduce la diafonía de la señal y el fondo del ensayo.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Microscopio automatizado y lector de placas multimodo |
| Agitación | Lineal, orbital, doble orbital |
| Linealidad | < 1 % de 0 a 3,0 D.E. |
| Sensibilidad | Fluoresceína de 2,5 pM (0,25 fmol/pocillo, placa de 384 pocillos) – Fluoresceína superior de 4 pM (0,4 fmol/pocillo, placa de 384 pocillos) – Fondo; luminiscencia 20 amol ATP (flash) |
| Método de detección | Intensidad, luminiscencia y absorbancia de fluorescencia basada en monocromador |
| Volumen de dispensación | De 5 a 1000 µl en incrementos de 1 µl |
| Incluye | Cytation™ 7 con microscopio vertical con ampliación de 1x a 8x; microscopio de fluorescencia invertido con cámara de amplio campo de visión (WFOV) y amplificación de hasta 60x. Intensidad de fluorescencia basada en monocromadores, detección de microplacas de luminiscencia y absorbancia. Incubación a 45 °C, agitación lineal, orbital y de doble órbita. Incluye el software Gen5™. |
| Modelo | CYT7UMW |
| No. of Dispensers | 2 bombas de jeringa |
| Tipos de placas | Monocromadores: Placas de 6 a 384 pocillos; imagen: placas de 6 y 1536 pocillos |
| Mostrar más |