Learn More
Agilent BioTek Cytation 7 Cell Imaging Multi-Mode Reader
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17227979 Tienda Agilent BioTek Productos
Click to view available options
Modelo:
CYT7U
CYT7UM
CYT7UMW
CYT7UW
Código de producto. 17227979
Marca: Agilent BioTek CYT7UMSN
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
BioTek Cytation 7 cell imaging multi-mode reader combines automated digital upright and inverted widefield microscopy with conventional multi-mode microplate reading. For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
El módulo de microscopía invertida proporciona una visualización de muestras desde una ampliación de 1,25x a 60x en fluorescencia, campo claro y campo de color para una amplia gama de aplicaciones. El módulo de microscopía vertical con imágenes de luz reflejadas permite incluso más aplicaciones, como el barrido rápido de portaobjetos ELISpot y el flujo de trabajo de detección ROI. Cytation 7 incluye monocromadores de paso de banda continuamente variable para una versatilidad y un rendimiento inigualables para aplicaciones generales de lector de placas multimodo. El control de temperatura a 45 °C, el módulo de refrigeración Peltier opcional, el control de gases y la agitación amplían las aplicaciones para ensayos con células cinéticas. Cytation 7 está controlado por el software Gen5, que combina facilidad de uso con potentes capacidades de procesamiento y análisis.
Lectura de placas multimodo con imágenes sofisticadas
Cytation 7 incluye microscopios verticales e invertidos para admitir una amplia gama de aplicaciones de imágenes de luz reflejadas y celulares que no se pueden realizar en un lector de placas estándar. Con los modos de adquisición de imágenes Cytation 7 se puede obtener información sobre la morfología celular, la localización de la señal, el recuento celular y la identificación y cuantificación de objetos. La óptica del lector de placas del monocromador permite ejecutar todos los ensayos de lector de placas estándar
Cytation: Listo para cualquier ensayo
Con su combinación de lector de placas híbrido y modo de microscopía avanzado, Cytation está realmente listo para cualquier ensayo. Póngase en contacto con nosotros para saber cómo Cytation puede transformar su laboratorio y aumentar considerablemente su productividad.
Solución de adquisición de imágenes completa
Cytation 7 ofrece dos potentes módulos de microscopía: El microscopio invertido admite imágenes de campo brillante de fluorescencia, campo claro y de color de 1,25x a 60x para capturar y analizar objetos grandes y detalles intracelulares. El microscopio de luz reflejado vertical permite una amplia gama de aplicaciones de adquisición de imágenes como ELISPOT, recuento de colonias, inspección de materiales y mucho más.
Adquisición de imágenes ELISPOT
El microscopio vertical en Cytation 7 es ideal para automatizar ensayos como ELISpot, en los que las secreciones celulares se hacen visibles mediante el uso de una reacción colorimétrica. Cytation 7 automatiza completamente la adquisición de imágenes, el procesamiento, el análisis de imágenes y el recuento de objetos.
Potente funcionalidad con detección de ROI automatizada
Cytation 7 combinado con el software Gen5 admite potentes flujos de trabajo de detección de regiones de interés (ROI). Cuando se escanean portaobjetos, la cámara vertical se utiliza para detectar secciones de tejido H&E y, a continuación, la óptica invertida se utiliza para realizar una exploración de alta resolución de las ROI detectadas. En fluorescencia, se puede realizar una adquisición de imágenes de baja ampliación para detectar eventos raros en grandes poblaciones celulares y, a continuación, los objetos de interés se muestran automáticamente con una mayor ampliación.
Ancho de banda variable para sensibilidad y especificidad
Cytation 7 utiliza un diseño de monocromador de cuatro cuadrantes con ancho de banda variable para la lectura de placas de fluorescencia. El ancho de banda se puede establecer entre 9 y 50 nm en incrementos de 1 nm. Los grandes ajustes de ancho de banda (1) proporcionan una mayor sensibilidad y unos límites de detección más bajos. Los pequeños ajustes de ancho de banda (2) proporcionan una mayor especificidad cuando se presentan varias señales, lo que reduce la diafonía de la señal y el fondo del ensayo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Lector de placas multimodo y Microscopio automatizado
Agitación Lineal, orbital, doble orbital
Linealidad < 1 % de 0 a 3,0 D.E.
Sensibilidad Fluoresceína de 2,5 pM (0,25 fmol/pocillo, placa de 384 pocillos) – Fluoresceína superior de 4 pM (0,4 fmol/pocillo, placa de 384 pocillos) – Fondo; luminiscencia 20 amol ATP (flash)
Método de detección Intensidad de fluorescencia basada en monocromadores, luminiscencia y absorbancia
Volumen de dispensación De 5 a 1000 µl en incrementos de 1 µl
Incluye Cytation™ 7 con microscopio vertical y lector de microplacas multimodo. Incluye lentes de ampliación 1x, 2x, 4x y 8x para microscopía. Intensidad de fluorescencia basada en monocromadores, detección de microplacas de luminiscencia y absorbancia. Incubación a 45 °C, agitación lineal, orbital y doble orbital. Incluye el software Gen5™.
Modelo CYT7UM
No. of Dispensers 2 bombas de jeringa
Tipos de placas Monocromadores Placas de 6 a 384 pocillos; Imagen: placas de 6 y 1536 pocillos
Opciones de lectura End point, kinetic, spectral scanning and well area scanning
Ancho de banda 4 nm (230 to 285 nm), 8 nm (>285 nm)
Longitud de onda Luminiscencia de 300 a 700 nm; absorbancia de 230 a 999 nm, incremento de 1 nm
Selección de longitud de onda Monocromadores de cuatro cuadrantes (superior/inferior)
Fuente de luz Lámpara de xenón tipo flash
Resolución Absorbancia: OD 0.0001
Velocidad de barrido 96 pocillos: 11 segundos; 384 pocillos: 22 segundos
Intervalo de temperatura (métrico) Incubación 4-Zone™ a 45 °C con Condensation Control™; variación de ±0,5° a 37 °C
Certificaciones/conformidad CE and TUV marked. RoHS compliant.
Frecuencia De 50 a 60 Hz
Tensión 100/240 V