Learn More
Agilent BioTek Cytation 5 Multi-Mode Only Reader
Tienda Agilent BioTek Productos
Click to view available options
Modelo:
CYT5F
CYT5FA
CYT5M
CYT5MF
CYT5MFA
Descripción
- Monocromadores de ancho de banda variable, de 9 nm a 50 nm en incrementos de 1 nm para ofrecer una máxima flexibilidad
- Fluorescencia, absorbancia UV-vis, luminiscencia, luminiscencia filtrada, fluorescencia con resolución temporal, polarización de fluorescencia y modos de detección Alpha basados en láser disponibles
- Soporte de ensayo de células vivas con control de CO2/O2, incubación a 65 °C y agitación
- Cuantificación de proteínas y ácidos nucleicos de bajo volumen (2 μl) con las placas Take3 disponibles
- Módulo de inyector de reactivo doble disponible
- Software Gen5 potente y fácil de usar con el que se logra una lectura de placas, análisis de datos, exportación e informes eficientes
- Se puede actualizar para agregar microscopía de fluorescencia, campo claro, H&E y contraste de fases, y la detección multimodo de convención ofrece una potente adquisición de imágenes y una recopilación de datos cuantitativos en un instrumento
- BTCYT5F: Fluorescencia dicroica/filtro, polarización de fluorescencia, fluorescencia con resolución temporal, luminiscencia y luminiscencia filtrada; incubación a 65 °C y agitación lineal, orbital y doble orbital
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Multi-Mode Only Microplate Reader |
| Agitación | Linear, Orbital, Double Orbital |
| Intervalo de concentración de CO2 | 0 to 20% |
| Intervalo de absorbencia | 230 to 999 nm, 1 nm increments |
| Exactitud | Monochromator: ±2 nm; Dispenser: ±1 μL or 2% |
| Intervalo dinámico | Absorbance: 0 to 4 OD; Fluorescence Intensity: 7 decades; Luminesence: >6 decades |
| Para utilizar con (equipo) | BioStack and Third Party Automation Compatible; BioSpa 8 Automated Incubator Compatible |
| Volumen de dispensación | 5 to 1000 μL, 1 μL increments |
| Incluye | Un cubo de filtro con dos pares de filtros (azul predeterminado: ex. de 360/40 nm, corte de espejo de 400 nm, em. de 460/40 nm, y verde: ex. de 485/20 nm, corte de espejo de 510 nm, em. de 528/20 nm); software estándar Gen5 |
| Modelo | CYT5F |
| Mostrar más |