Learn More
Agilent BioTek Cytation 5 Cell Imaging Only Reader
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17267969 Tienda Agilent BioTek Productos
Click to view available options
Modelo:
CYT5PV
CYT5PW
CYT5V
CYT5W
Código de producto. 17267969
Marca: Agilent BioTek CYT5VSN
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Cytation 5 combines automated microscopy and conventional microplate detection in a configurable, upgradable platform. For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
  • Torreta de objetivo de 6 posiciones; ampliación de 2,5X a 60X disponible
  • Objetivos de contraste de fase 4X, 10X, 20X y 40X disponibles
  • Agitación lineal, orbital y doble orbital
  • Soporte de análisis y adquisición de imágenes de células vivas con control de CO2/O2, incubación a 65 °C y agitación para optimizar los ensayos basados en células y otros
  • Se puede actualizar para agregar la Hybrid Technology patentada para detección multimodo y combina filtros de alto rendimiento con monocromadores de ancho de banda variable para ofrecer versatilidad y rendimiento
  • Los monocromadores para fluorescencia tienen un ancho de banda variable de 9 nm a 50 nm en incrementos de 1 nm para proporcionar la máxima flexibilidad
  • Excitación basada en láser para ensayos AlphaScreen/AlphaLISA
  • El control de CO2/O2, la incubación a 65 °C y la agitación optimizan los ensayos basados en células y otros
  • Cuantificación de proteínas y ácidos nucleicos de bajo volumen (2 μl) con las placas Take3 disponibles
  • Software Gen5 potente y fácil de usar con el que se logra una lectura de placas, una captura de imágenes y un análisis eficientes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Lector multimodo de adquisición de imágenes de células
Agitación Linear, Orbital, Double Orbital
Cámara Sony CMOS, 16-bit Gray Scale, Standard or WFOV
Intervalo de concentración de CO2 0 to 20%
Intervalo dinámico Absorbance: 0 to 4 OD; Fluorescence Intensity: 7 decades; Luminesence: >6 decades
Para utilizar con (equipo) BioStack and Third Party Automation Compatible; BioSpa 8 Automated Incubator Compatible
Métodos de contraste Fluorescence, phase contrast, brightfield, high contrast brightfield, color brightfield and phase contrast
Incluye Software estándar Gen5
Modelo CYT5V
Tipos de placas Monochromator: 6- to 384-well plates; Filters: 6-to 1536 well plates; Imaging: 6-to 1536 well plates
Objetivos 1.25x, 2.5x (2.25x eff), 2.5x (2.75x eff), 4x, 10x, 20x, 40x, 60x
Software Gen5 Microplate Reader and Imager Software included; Gen5 Image+ and Image Prime software available for full image analysis; Gen5 Secure for 21 CFR Part 11 compliance (option)
Intervalo de temperatura (métrico) 4-Zone incubation to 65°C with Condensation Control (±0.2°C at 37°C)
Fondo (imperial) 20.2 in.
Fondo (métrico) 51.4 cm
Altura (imperial) 17,5 in
Altura (métrico) 44.5 cm
Peso (imperial) 80 lb.
Peso (métrico) 36.3 kg
Anchura (imperial) 16.4 in.
Anchura (métrico) 41.6 cm
Certificaciones/conformidad CE and TUV marked. RoHS compliant.
Vataje 250 W max.