Learn More
Cysteine Protease inhibitor hydrochloride, MedChemExpress
Descripción
Cysteine Protease inhibitor hydrochloride is an inhibitor of cysteine protease.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cysteine Protease inhibitor hydrochloride |
| Color | Off-White |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C18H15ClN4O |
| Cantidad | 100 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 50 mg/mL (147.58 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | N#CC1=NC(OC2=CC(C3=CC=C(CN)C=C3)=CC=C2)=CC=N1.Cl |
| Peso molecular (g/mol) | 338.79 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 338.79 |
| Porcentaje de pureza | 96.22% |
| Mostrar más |