Learn More
Invitrogen™ Rat Cystatin C ELISA Kit
Código de producto. p-7230646
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
15405373 96 pruebas 1 set
17175909 5 x 96 pruebas cada uno
2 options
Código de producto. 15405373
Marca: Invitrogen™ ERCST3
Includes
Placas precubiertas, estándar, anticuerpo detector, conjugado HRP, diluyentes, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada y cubiertas de placa.
ELISA
The Rat Cystatin C (CST3) ELISA quantitates Rt Cystatin C in rat serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Rt Cystatin C. Principle of the method The Rat Cystatin C solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
La cistatina C es un inhibidor de la proteasa de la cisteína (tiol) que pertenece a la superfamilia del gen de la cistatina tipo II y es el inhibidor extracelular más abundante de las cisteínas proteasas. La cistatina C es una proteína amiloidogénica secretada constitutivamente, que forma un dímero simétrico doble y modula la actividad de la cisteína proteasa y la expresión de moléculas de MHC de clase II. La expresión de cistatina C es un indicador de la función renal y de la tasa de filtración glomerular. Las mutaciones en el gen de la cistatina C pueden conducir a agregados proteicos, involucrados en la angiopatía amiloide hereditaria (HCCAA) y la hemorragia cerebral. Aunque tanto la cistatina C natural como la mutante son capaces de formar dímeros inactivos dependientes de la concentración, la dimerización de la cistatina C mutante se produce con concentraciones inferiores, y es más susceptible a las serinas proteasas, lo que puede facilitar la agregación. En las células neuronales, el estrés oxidativo estimula la expresión de la cistatina C, que puede regular positivamente la apoptosis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso P14841
Intervalo del ensayo 1,029-750 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 1,2 ng
Intervalo de calibración De 1,2 ng/ml a 750 ng/ml
ensayo ELISA sandwich de fase sólida
Conjugado Biotina
Tipo de producto Kit de ELISA
Familia de proteínas Proteasas, peptidasas e inhibidores
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Especificidad Este kit de ELISA no muestra reactividad cruzada con las siguientes citoquinas analizadas: CINC-2, CINC-3, CNTF, fractalquina, IL-1 alfa, IL-1 beta, IL-4, IL-6, IL-10, GM-CSF, IFN-gamma, leptina, Lix, MCP-1, MIP-3, beta- NGF, TIMP-1, TNF alfa para ratas.
Suficiente para 96 ensayos
Especies diana Rata
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 25307
Símbolo de gen Cst3
CV interensayo < 12 %
CV intraensayo < 10 %
Contenido del kit Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Concentrado de diluyente de ensayo, Anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis
Volumen de muestra 25 μl de plasma; 25 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Sinónimo CYSC
Objetivo Rata
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min