Learn More
GeneBLAzer™ Células CysLT2-NFAT-bla CHO-K1
Click to view available options
Cantidad:
2 x 106 células
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Símbolo de gen: CysLT2
- Número de referencia: NM_020377.2
- Estado de la población: Origen del clon unicelular
- Las células CysLT2-NFAT-bla CHO-K1 GeneBLAzer™ contienen el receptor humano de cisteinil (CysLT2) integrado de forma estable en la línea celular NFAT-bla CHO-K1 CellSensor™. Las células NFAT-bla CHO-K1 CellSensor™ (n.º de cat. K1534) contienen un gen marcador de betalactamasa bajo control del elemento de respuesta del factor nuclear de células T activadas (NFAT).
- Las células CysLT2-NFAT-bla CHO-K1 GeneBLAzer™ están funcionalmente validadas para las concentraciones Z' y EC50 de LTD4. Además, las células GeneBLAzer™ CysLT2-NFAT-bla CHO-K1 se han probado para determinar el rendimiento del ensayo en condiciones variables. Estos datos se encuentran en el resumen de rendimiento del ensayo y validación.
- Los cisteinil-leucotrienos desempeñan una función en la patofisiología de numerosos trastornos inflamatorios, incluida la inflamación asmática crónica. Los receptores de cistenil-leucotrienos, CysLT1 y CysLT2, son por lo tanto dianas primarias para los fármacos contra el asma. Se han identificado varios cisteinil-leucotrienos (incluidos LTC4, LTD4 y LTE4), y se sabe que funcionan como mediadores inflamatorios, así como que son potentes agentes contráctiles del músculo liso.
- Los antagonistas del receptor de leucotrienos (LTRA) reducen el efecto de la inflamación alérgica y el asma al bloquear la actividad de los cisteinil-leucotrienos. Varios antagonistas de CysLT, como el montelukast, el zafirlucast y el pranlukast, se utilizan actualmente en el tratamiento del asma.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Nitrógeno líquido |
| Método de detección | Fluorescente |
| Para utilizar con (aplicación) | GPCR |
| Incluye | Células CysLT2-NFAT-bla CHO-K1, protocolo de ensayo CysLT2-NFAT-bla CHO-K1, certificado de análisis |
| Cantidad | 2 x 106 células |
| Tipo | Células en proceso de división |