Learn More
Thermo Scientific™ [Cys(Acm)20,31] Epidermal Growth Factor (20-31)
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 89991-90-2 |
| Contenido y almacenamiento | Store at -20°C |
| Formato | Solid |
| Cantidad | 5 mg |