missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cyr61/CCN1 Antibody (Roche patent anti-CCN1) [Janelia Fluor™ 525], Novus Biologicals™

Código de producto. 30173798
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30173798 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30173798

Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP327957JF525

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Human Monoclonal Antibody

Cyr61/CCN1 Monoclonal antibody specifically detects Cyr61/CCN1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Cyr61/CCN1
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Clasificación Monoclonal
Clon Roche patent anti-CCN1
Conjugado Janelia Fluor 525
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CCN family member 1, CCN1IGF-binding protein 10, Cysteine-rich angiogenic inducer 61, cysteine-rich, angiogenic inducer, 61, GIG1cysteine-rich heparin-binding protein 61, IBP-10, IGFBP-10, IGFBP10cysteine-rich, anigogenic inducer, 61, Insulin-like growth factor-binding protein 10, protein CYR61, Protein GIG1
Especie del huésped Human
Inmunógeno CYR61/ CCN1
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Biologically Active Proteins
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3491
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.