Learn More
Invitrogen™ Ensayo de proliferación celular CyQUANT™ NF
Código de producto. p-7075793
Change view
Click to view available options
Tipo de célula:
Cell Lysis Buffer
Direct Cell
Direct Red Cell
For cells in culture
NF Cell
NF Direct Red Cell
Cantidad:
10 Microplacas
100 Microplacas
100 Microplates
1000 Assays
1000 ensayos
200 Assays
50 mL
Un kit
Tamaño de la unidad:
1 set
50 ml
cada uno
paquete de 10
paquete de 100
Código de producto. Tipo de célula Cantidad unitSize
10422185 Direct Cell Un kit 1 set
16565681 Direct Red Cell 10 Microplacas paquete de 10
10585675 Direct Cell 100 Microplates cada uno
17138875 NF Direct Red Cell 100 Microplacas paquete de 100
10709253 NF Cell 200 Assays cada uno
10402492 For cells in culture 1000 ensayos cada uno
10247072 NF Cell 1000 Assays cada uno
11580166 Cell Lysis Buffer 50 mL 50 ml
8 options
Código de producto. 10422185
Marca: Invitrogen™ C35011
Edge
Kit de ensayo de proliferación celular CyQUANT™ NF
Since the amount of DNA in cells is highly regulated, methods to detect DNA content offer improved accuracy over metabolism-based cellular proliferation or cytotoxicity assays, which can be affected by cell changes that are unrelated to cell number. CyQUANT cell proliferation assays use cell-permeant, DNA-binding dyes that enhance fluorescence when bound to nucleic acids to measure cellular DNA content. The resulting fluorescent signal can be compared to standards to determine cell number, enabling fast and sensitive microplate assays to measure cell proliferation and cytotoxicity.
Obtendrá una experiencia de flujo de trabajo más cómodo para sus proyectos de detección de proliferación y citotoxicidad de alto rendimiento gracias al ensayo de proliferación celular CyQUANT™ Direct, sin necesidad de lavados, lisis celular, equilibrados de temperatura o radioactividad. Los ensayos basados en ADN han demostrado estar entre uno de los indicadores de salud de la célula más sensibles y la concordancia de los datos con ensayos metabólicos es excelente. El ensayo CyQUANT™ Direct ensayo es un método altamente sensible y robusto para evaluar el crecimiento celular, la viabilidad o la toxicidad de compuestos en una amplia gama de aplicaciones, desde la detección de alto rendimiento hasta la bioproducción.
Entre las características del ensayo de proliferación de células CyQUANT™ Direct se incluyen las siguientes:
  • Flujo de trabajo más cómodo para la detección de alto rendimiento, sin necesidad de lavados, lisis celular, equilibrados de temperatura ni radioactividad
  • Protocolo rápido, alta sensibilidad y rango dinámico
  • Medidas independientes del estado metabólico de células en lectores de placas fluorescentes estándares
  • Ensayos de multiplex mediante fluorescencia de distintos espectros o una pantalla luminiscente
    Rápido y cómodo, con un amplio rango dinámico
    El ensayo CyQUANT™ Direct es un ensayo de citotoxicidad y proliferación basada en fluorescencia para lectores de microplacas con un rango de detección lineal de menos de 100 a 20.000 células por igual en la mayoría de los tipos de células. El formato homógeno que no requiere lavado y el rápido protocolo de adición y lectura de mezcla hace que el ensayo CyQUANT™ Direct sea ideal para aplicaciones de HTS. El ensayo puede realizarse en una hora, sin lavados, lisis celular ni equilibrados de temperatura. La señal es estable durante varias horas, lo que permite el flujo de trabajo adicional de conveniencia.
    Cómo funciona
    El ensayo CyQUANT™ Direct se basa en un tinte fijador de ADN junto con un reactivo de tinte enmascarador. El ADN celular es altamente regulado y las estimaciones de los números de células de DN son muy precisas. La tinción mediante bloques de las células muertas o las células con membranas de células comprometidas hace que se solo se tiñan las células sanas. El ensayo CyQUANT™ Direct, por lo tanto, mide la proliferación, así como la integración de membranas, otra medición del estado de las células. Los usuarios de ensayos metabólicos del estado celular celular pueden comparar fácilmente los datos históricos con los resultados del ensayo CyQUANT™ Direct, ya que se ha demostrado que los ensayos de concordancia sobre metabolismo o energía (ATP) son excelentes. Además, permite el multiplexing con sondas fluorescentes de distintos espectros o kits de ensayos de luminiscencia debido a que las células no se lisan. Además, la señal fluorescente permite al usuario cambiar entre los lectores de placas HTS y HCS si los ensayos de multiplex requieren diferentes plataformas.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Tipo de célula Direct Cell
    Color Verde
    Contenido y almacenamiento • 0,5 ml de tinción™ directa de ácido nucleico CyQUANT (componente A)
    • 2,5 ml de™ supresor directo de fondo CyQUANT I (componente B)
    Guarde a 2°C a 25°C. Desecar y proteger de la luz.
    Entorno de cultivo Cultivo celular en suspensión, cultivo celular adherente
    Método de detección Fluorescente
    Para utilizar con (aplicación) Ensayo de proliferación
    Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas, espectrofotómetro, microscopio, lector de HTS, Espectrofotómetro, Microscopio, Lector HTS
    Tipo de producto Ensayo de proliferación celular
    Tipo de colorante Otras etiquetas o colorantes
    Emission Visible
    Formato Placa de 96 pocillos, placa de 1536 pocillos, placa de 384 pocillos
    Tiempo de incubación 60 min
    Línea de productos CyQUANT, Molecular Probes
    Cantidad Un kit
    Condiciones de envío Temperatura ambiente
    Excitación/emisión 508⁄527