Learn More
Invitrogen™ Ensayo de proliferación celular CyQUANT™ NF
Código de producto. 17138875
Change view
Click to view available options
Tipo de célula:
Cell Lysis Buffer
Direct Cell
Direct Red Cell
For cells in culture
NF Cell
NF Direct Red Cell
Cantidad:
10 Microplacas
100 Microplacas
100 Microplates
1000 Assays
1000 ensayos
200 Assays
50 mL
Un kit
Tamaño de la unidad:
1 set
50 ml
cada uno
paquete de 10
paquete de 100
Código de producto. Tipo de célula Cantidad unitSize
17138875 NF Direct Red Cell 100 Microplacas paquete de 100
10422185 Direct Cell Un kit 1 set
16565681 Direct Red Cell 10 Microplacas paquete de 10
10585675 Direct Cell 100 Microplates cada uno
10709253 NF Cell 200 Assays cada uno
10402492 For cells in culture 1000 ensayos cada uno
10247072 NF Cell 1000 Assays cada uno
11580166 Cell Lysis Buffer 50 mL 50 ml
8 options
Código de producto. 17138875
Marca: Invitrogen™ C35014
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Kit de ensayo de proliferación celular CyQUANT™ NF
Since the amount of DNA in cells is highly regulated, methods to detect DNA content offer improved accuracy over metabolism-based cellular proliferation or cytotoxicity assays, which can be affected by cell changes that are unrelated to cell number. CyQUANT cell proliferation assays use cell-permeant, DNA-binding dyes that enhance fluorescence when bound to nucleic acids to measure cellular DNA content. The resulting fluorescent signal can be compared to standards to determine cell number, enabling fast and sensitive microplate assays to measure cell proliferation and cytotoxicity.
El ensayo se compone de una sonda fluorescente roja de unión a ADN que penetra en células y un supresor de fondo que no penetra en la célula. La sonda y el supresor se mezclan y se agregan a las células; la sonda tiñe todas las células, mientras que el supresor solo entra en las células muertas o células con membranas celulares comprometidas, lo que suprime la fluorescencia de la sonda en esas ubicaciones. El resultado es que solo se detectan células sanas.
Características de los ensayos de proliferación células CyQUANT Direct Red:
  • Prácticos: no requieren lavado, ni lisis celular ni equilibrio de la temperatura; solo hay que añadir y leer para detectar cambios en la proliferación de células adherentes y en suspensión
  • Exactos: se basan en la cantidad de ADN celular, que está muy regulada y es independiente del estado metabólico de las células
  • Sólidos: la sonda fluorescente roja y el supresor de fondo optimizados dan como resultado un ensayo de alta sensibilidad con un amplio rango dinámico
  • Estables: estabilidad de señal fluorescente roja durante siete horas, perfecto para ensayos de detección de gran envergadura
  • Habilitados para multiplex: se pueden combinar con lecturas fluorescentes o luminiscentes de distintos espectros
El ensayo CyQUANT Direct es un ensayo de citotoxicidad y proliferación que se basa en fluorescencia roja para lectores de microplacas con un rango de detección lineal de menos de 100 a 20.000 células por pocillo para la mayoría de los tipos de células. El ensayo de adición, mezcla y lectura sin necesidad de lavado se puede completar en una hora. La excitación fluorescente roja y las longitudes de onda de emisión dan como resultado un ensayo perfecto para multiplexar con proteínas o colorantes fluorescentes verdes. Además, la señal fluorescente es estable durante varias horas, para aportar mayor comodidad en el flujo de trabajo.
Dado que la cantidad de ADN en las células está muy regulada, los métodos de detección basados en la determinación de la cantidad de ADN son muy exactos. El ensayo de proliferación celular CyQUANT Direct Red se compone de una sonda fluorescente roja de unión a ADN que penetra en la célula y un colorante supresor de fondo. La sonda y el supresor se mezclan, se agregan a las células, se incuban durante una hora y, a continuación, se mide la fluorescencia. La sonda entra en todas las células, pero el supresor solo entra en las células muertas o células con membranas comprometidas. Al entrar en las células muertas y moribundas, el colorante supresor de fondo suprime la señal de la sonda fluorescente, lo que resulta en la detección de solo células sanas. Por lo tanto, el ensayo CyQUANT Direct Red puede usarse para medir los cambios en la proliferación, así como la citotoxicidad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Permeabilidad celular Permeabilidad celular
Tipo de célula NF Direct Red Cell
Color Rojo
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente. Desecar y proteger de la luz.
Descripción Ensayo de proliferación celular CyQUANT™ Direct Red
Método de detección Fluorescente
Para utilizar con (aplicación) Ensayo de proliferación
Para utilizar con (equipo) Lector HTS, Lector de microplacas
Tipo de producto Ensayo de proliferación celular
Tipo de colorante Other Labels or Dyes
Emission 645 nm
Excitation Wavelength Range 622 nm
Formato Placa de 96 pocillos
Línea de productos CyQUANT
Cantidad 100 Microplacas
Condiciones de envío Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo