Learn More
Invitrogen™ Ensayo de proliferación celular CyQUANT™ NF
Código de producto. 10709253
Change view
Click to view available options
Tipo de célula:
Cell Lysis Buffer
Direct Cell
Direct Red Cell
For cells in culture
NF Cell
NF Direct Red Cell
Cantidad:
10 Microplacas
100 Microplacas
100 Microplates
1000 Assays
1000 ensayos
200 Assays
50 mL
Un kit
Tamaño de la unidad:
1 set
50 ml
cada uno
paquete de 10
paquete de 100
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de célula Cantidad unitSize
10709253 NF Cell 200 Assays cada uno
10422185 Direct Cell Un kit 1 set
16565681 Direct Red Cell 10 Microplacas paquete de 10
10585675 Direct Cell 100 Microplates cada uno
17138875 NF Direct Red Cell 100 Microplacas paquete de 100
10402492 For cells in culture 1000 ensayos cada uno
10247072 NF Cell 1000 Assays cada uno
11580166 Cell Lysis Buffer 50 mL 50 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 10709253 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor C35007
Kit de ensayo de proliferación celular CyQUANT™ NF
Since the amount of DNA in cells is highly regulated, methods to detect DNA content offer improved accuracy over metabolism-based cellular proliferation or cytotoxicity assays, which can be affected by cell changes that are unrelated to cell number. CyQUANT cell proliferation assays use cell-permeant, DNA-binding dyes that enhance fluorescence when bound to nucleic acids to measure cellular DNA content. The resulting fluorescent signal can be compared to standards to determine cell number, enabling fast and sensitive microplate assays to measure cell proliferation and cytotoxicity.
El kit de ensayo de proliferación celular CyQUANT™ NF proporciona un método rápido y sensible para el recuento de células en una población y la medición de la proliferación en formato de microplaca.
Características del kit de ensayo de proliferación celular CyQUANT™ NF:
  • Más sensible que los ensayos MTT o alamarBlue™
  • Rango de detección lineal de 100 a 20.000 células por pocillo (microplaca de 96 pocillos)
  • Permite completar los ensayos en una hora
    Un método rápido y sencillo para medir la proliferación celular
    El kit de proliferación celular CyQUANT™ NF no requiere lisis celular, incubaciones largas, radioactividad ni eliminación de tinte de las células. El ensayo CyQUANT™ NF elimina el paso de lisis celular con congelación-descongelación del ensayo de proliferación celular CyQUANT™ original utilizando un tinte fijador de ADN y permeable en célula con un reactivo de permeabilización de la membrana de plasma. El kit de ensayo de proliferación celular CyQUANT™ NF se puede utilizar en cualquiera de los formatos de microplacas de 96 pocillos o 384 pocillos, y está disponible en dos configuraciones: un kit de ensayo 200 (C35007) para pequeños tamaños de muestra y un kit de ensayo 1000 (C35006) para aplicaciones de alto rendimiento.
    alamarBlue™ es una marca comercial registrada de TREK Diagnostic Systems.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Tipo de célula NF Cell
    Contenido y almacenamiento •CyQUANT™ NF dye reagent
    •Dye delivery reagent
    •5X HBSS buffer (Hank’s balanced salt solution)
    It is possible to observe precipitate in HBSS buffer. The precipitate does not have an impact on the use of this kit, nor the results that are gathered from its use.
    Método de detección Fluorescente
    Para utilizar con (aplicación) Ensayo de proliferación
    Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas, HTS Reader
    Tipo de producto Ensayo de proliferación celular
    Tipo de colorante Otras etiquetas o colorantes
    Formato Placa de 384 pocillos, placa de 96 pocillos
    Línea de productos CyQUANT
    Cantidad 200 Assays
    Condiciones de envío Temperatura ambiente
    Excitación/emisión 480/520 nm