Learn More
Invitrogen™ Ensayo de proliferación celular CyQUANT™ NF
Código de producto. 11580166
Change view
Click to view available options
Tipo de célula:
Cell Lysis Buffer
Direct Cell
Direct Red Cell
For cells in culture
NF Cell
NF Direct Red Cell
Cantidad:
10 Microplacas
100 Microplacas
100 Microplates
1000 Assays
1000 ensayos
200 Assays
50 mL
Un kit
Tamaño de la unidad:
1 set
50 ml
cada uno
paquete de 10
paquete de 100
Código de producto. Tipo de célula Cantidad unitSize
11580166 Cell Lysis Buffer 50 mL 50 ml
10422185 Direct Cell Un kit 1 set
16565681 Direct Red Cell 10 Microplacas paquete de 10
10585675 Direct Cell 100 Microplates cada uno
17138875 NF Direct Red Cell 100 Microplacas paquete de 100
10709253 NF Cell 200 Assays cada uno
10402492 For cells in culture 1000 ensayos cada uno
10247072 NF Cell 1000 Assays cada uno
8 options
Código de producto. 11580166
Marca: Invitrogen™ C7027
Kit de ensayo de proliferación celular CyQUANT™ NF
Since the amount of DNA in cells is highly regulated, methods to detect DNA content offer improved accuracy over metabolism-based cellular proliferation or cytotoxicity assays, which can be affected by cell changes that are unrelated to cell number. CyQUANT cell proliferation assays use cell-permeant, DNA-binding dyes that enhance fluorescence when bound to nucleic acids to measure cellular DNA content. The resulting fluorescent signal can be compared to standards to determine cell number, enabling fast and sensitive microplate assays to measure cell proliferation and cytotoxicity.
El concentrado de tampón de lisis celular CyQUANT™ está disponible por separado del kit de ensayo de proliferación celular CyQUANT (C7026).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de célula Cell Lysis Buffer
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente.
Descripción Tampón de lisis celular CyQUANT™ (20X)
Para utilizar con (aplicación) Ensayos
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas
Tipo de producto Tampón
Tipo de colorante Other Labels or Dyes
Formulario Líquido
Línea de productos CyQUANT
Cantidad 50 mL
Tipo de reactivo Tampón de lisis celular
Condiciones de envío Temperatura ambiente