missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cyproheptadine hydrochloride, MedChemExpress

Código de producto. 16474337
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16474337 50 mg 50 miligramos
16488256 100 mg 100 miligramos
16482149 1 g 1 g
16452116 500 mg 500 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16474337

Marca: Medchem Express HYB0366A

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Cyproheptadine hydrochloride is a potent and orally active 5-HT2A receptor antagonist, with antidepressant and antiserotonergic effects. Cyproheptadine hydrochloride has antiplatelet and thromboprotective activities. Cyproheptadine hydrochloride can be used for the research of thromboembolic disorders.

Cyproheptadine hydrochloride is a potent and orally active 5-HT2A receptor antagonist, with antidepressant and antiserotonergic effects. Cyproheptadine hydrochloride has antiplatelet and thromboprotective activities. Cyproheptadine hydrochloride can be used for the research of thromboembolic disorders.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Cyproheptadine hydrochloride
Forma física Solid
CAS 969-33-5
Color Off-White
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H22ClN
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (154.39 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.67 mg/mL (2.07 mM; Need ultrasonic)
SMILES CN1CC/C(CC1)=C2C3=CC=CC=C3C=CC4=CC=CC=C/24.Cl
Peso molecular (g/mol) 323.86
Formula Weight (peso de la fórmula) 323.86
Porcentaje de pureza 99.98%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.