Learn More
Ciproconazol, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7042615
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
5 g
15445409 5 g 5 g
15455409 10 g 10 g
2 options
Código de producto. 15445409
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J63142.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Fungicida triazol que causa adenomas y carcinomas hepatocelulares
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Aplicaciones
El ciproconazol se utiliza para inhibir la desmetilación en la síntesis de esterol fúngico. Se utiliza también en rosas cultivadas en invernadero y en el campo y como conservante para la madera, como aplicación superficial o tratamiento de presión de la madera para usos sobre el suelo, incluidos revestimiento, contrachapado, carpintería, tablas y maderos.
Solubilidad
Soluble en acetona, etanol, xileno y dimetilsulfóxido.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado. Almacenar lejos de agentes oxidantes. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 94361-06-5
Fórmula molecular C15H18ClN3O
Peso molecular (g/mol) 291.779
Número MDL MFCD01678672
Clave InChI UFNOUKDBUJZYDE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 86132
ChEBI CHEBI:83748
Nombre IUPAC 2-(4-clorofenil)-3-ciclopropil-1-(1,2,4-triazol-1-il)butan-2-ol
SMILES CC(C1CC1)C(CN2C=NC=N2)(C3=CC=C(C=C3)Cl)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyproconazole
Tipo Cyproconazole
Forma física cristalino/a/s
Punto de fusión 108°C
Color Marrón
Cantidad 5 g
Temperatura de inflamación >100°C (212°F)
Número UN UN3077
Beilstein 8396421
Punto de ebullición >250°C
Índice Merck 14,2771
Información de solubilidad Soluble in acetone,ethanol,xylene,and dimethyl sulfoxide.
Formula Weight (peso de la fórmula) 291.78
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Cyproconazole
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H360D-Puede dañar al feto.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Cyproconazole