Learn More
Invitrogen™ CYP3A4 BACULOSOMES™ Plus Reagent, rHuman
Click to view available options
Cantidad:
0,5 nmol
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Los reactivos Citocromo P450 BACULOSOMES™ Plus son microsomas preparados a partir de células de insectos infectadas con baculovirus recombinante que contiene una isozima CYP450 humana y la citocromo-P450 reductasa humana. Para esta isozima en particular (CYP3A4), también se incluye el citocromo humano b5.
Isozima P450 humana única para estudios detallados sobre el metabolismo de fármacos
La actividad específica alta aumenta el rango dinámico y la sensibilidad
No hay metabolismo de fondo para resultados claros
Isozima CYP450 humana única sobreexpresada
Los reactivos CYP450 BACULOSOMES™ Plus ofrecen una clara ventaja sobre los microsomas hepáticos humanos (HLM), ya que solo se expresa una isozima CYP450, evitando así el metabolismo de otras CYP450 u otras clases de enzimas metabolizadoras de fármacos.
Resultados de alta actividad en el aumento de sensibilidad
Las clasificaciones de compuestos basadas en el metabolismo y los perfiles de inhibición observados con losreactivos CYP450 BACULOSOMES™ Plus son muy similares a los observados con HLM para la mayoría de los compuestos probados. Sin embargo, la actividad de los reactivos CYP450 BACULOSOMES™ Plus y las tasas metabólicas con la mayoría de los sustratos son significativamente más altas que las observadas con HLM. Esto da como resultado un amplio rango dinámico y alta sensibilidad en ensayos que utilizan reactivos CYP450 BACULOSOMES™ Plus. El alto nivel de actividad y reproducibilidad del componente enzimático observado en la reacción con la mayoría de los sustratos de sonda hace que los reactivos CYP450 BACULOSOMES™ Plus sean adecuados para formatos de cribado de alto rendimiento.
Alta relación señal/ruido
No se ha detectado metabolismo de fondo por el insecto endógeno CYP450s con cualquiera de los sustratos de la sonda Vivid™ probados hasta ahora.
Aplicaciones: Identificación de isozima, análisis DMPK, metabolismo específico de isozima, y detección de inhibición
Para uso exclusivo en investigación. No diseñado para uso terapéutico o de diagnóstico en animales o humanos.
Isozima CYP450 humana única sobreexpresada
Los reactivos CYP450 BACULOSOMES™ Plus ofrecen una clara ventaja sobre los microsomas hepáticos humanos (HLM), ya que solo se expresa una isozima CYP450, evitando así el metabolismo de otras CYP450 u otras clases de enzimas metabolizadoras de fármacos.
Resultados de alta actividad en el aumento de sensibilidad
Las clasificaciones de compuestos basadas en el metabolismo y los perfiles de inhibición observados con losreactivos CYP450 BACULOSOMES™ Plus son muy similares a los observados con HLM para la mayoría de los compuestos probados. Sin embargo, la actividad de los reactivos CYP450 BACULOSOMES™ Plus y las tasas metabólicas con la mayoría de los sustratos son significativamente más altas que las observadas con HLM. Esto da como resultado un amplio rango dinámico y alta sensibilidad en ensayos que utilizan reactivos CYP450 BACULOSOMES™ Plus. El alto nivel de actividad y reproducibilidad del componente enzimático observado en la reacción con la mayoría de los sustratos de sonda hace que los reactivos CYP450 BACULOSOMES™ Plus sean adecuados para formatos de cribado de alto rendimiento.
Alta relación señal/ruido
No se ha detectado metabolismo de fondo por el insecto endógeno CYP450s con cualquiera de los sustratos de la sonda Vivid™ probados hasta ahora.
Aplicaciones: Identificación de isozima, análisis DMPK, metabolismo específico de isozima, y detección de inhibición
Para uso exclusivo en investigación. No diseñado para uso terapéutico o de diagnóstico en animales o humanos.
Especificaciones
Especificaciones
| Especie del huésped | Humano |
| Contenido y almacenamiento | -80 °C |
| Condiciones de envío | Hielo seco |
| Cantidad | 0,5 nmol |
| Tipo de producto | Reactivo |
| Categoría de investigación | Toxicología y metabolismo de fármacos |
| Línea de productos | BACULOSOMES |