missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ CYP2R1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17169083
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17169083 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17169083

Marca: Invitrogen™ PA5111167

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: TYEDTDFQHM IELFSENVEL AASASVFLYN AFPWIGILPF GKHQQLFRNA AVVYDFLSRL IEKASVNRKP QLPQHFVDAY LDEMDQGKND PSSTFSKENL IFSVGELIIA GTETTTNVLR Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse - 93%, Rat - 92%.

CYP2R1 is a member of the cytochrome P450 superfamily of enzymes. The cytochrome P450 proteins are monooxygenases which catalyze many reactions involved in drug metabolism and synthesis of cholesterol, steroids and other lipids. This enzyme is a microsomal vitamin D hydroxylase that converts vitamin D into the active ligand for the vitamin D receptor. A mutation in CYP2R1 gene has been associated with selective 25-hydroxyvitamin D deficiency.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CYP2R1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.6 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica Cyp2r1
N.º de referencia del gen Q6VVX0
Alias de gen Cyp2r1; Cytochrome P450 2R1; cytochrome P450 family 2 subfamily R member 1; cytochrome P450, 2r1; cytochrome P450, family 2, R1; cytochrome P450, family 2, subfamily R, polypeptide 1; vitamin D 25-hydroxylase
Símbolos de los genes Cyp2r1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant Protein corresonding to Human CYP2R1. Recombinant protein control fragment (Product #RP-90562).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 120227
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.