Descripción
The CYP21A2 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human CYP21A2. This antibody recognizes human, pig antigen. The CYP21A2 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CYP21A2 |
| Aplicaciones | Western Blot, ELISA |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 1G2G6 |
| Concentración | 1000 μg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Especie del huésped | Mouse |
| Cantidad | 20 μL |
| Primario o secundario | Primary |
| ID de gen (Entrez) | 1589 |
| Mostrar más |