Learn More
R&D Systems™ Cyno Monkey LIFR alpha (XP_005556818.1) VersaClone cDNA
Especificaciones
Especificaciones
| génica | LIFR alpha |
| Número de acceso | XP_005556818.1 |
| Concentración | 10 μg at 0.2 μg/μL |
| Formulación | cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl, pH 8.5 |
| Tipo de inserto | 3307 bp |
| ID de gen (Entrez) | 3977 |
| Alias de gen | CD118, CD118 antigen, FLJ98106, FLJ99923, leukemia inhibitory factor receptor, leukemia inhibitory factor receptor alpha, LIF R alpha, LIF R beta, LIF receptor, LIFR, LIF-R, LIFRa, SJS2, STWS, SWS |
| Contenido y almacenamiento | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Especie | Cynomolgus Monkey |
| Cantidad | 10 μg |