missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CYM-5541, MedChemExpress

Código de producto. 16494596
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16494596 100 mg 100 miligramos
16496077 5 mg 5 miligramos
16439886 50 mg 50 miligramos
16433358 10 mg 10 miligramos
16402736 25 mg 25 miligramos
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16494596

Marca: Medchem Express HY101419

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress CYM-5541 (ML249) is an selective and allosteric S1P3 receptor agonist with an EC50 between 72 and 132 nM.

CYM-5541 (ML249) is an selective and allosteric S1P3 receptor agonist with an EC50 between 72 and 132 nM.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material CYM-5541
Forma física Solid
CAS 945128-26-7
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H28N2O2
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo ML249
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (79.00 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=NOC(C2CC2)=C1)N(C3CCCCC3)C4CCCCC4
Peso molecular (g/mol) 316.44
Formula Weight (peso de la fórmula) 316.44
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.