Descripción
- Las tolerancias cumplen con la OIML R111-1
- No magnetizable
- Superficie pulida
- Fabricada en acero inoxidable especial con una densidad de 7950 kg/m³
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Pesa cilíndrica |
| Certificaciones/conformidad | Certificado de calibración DAkkS |
| Clasificación | F1 |
| Material | Acero inoxidable |
| Material del envase | Plástico |
| Peso (métrico) | 1 g |
| Densidad | 7.950 kg/m³ |