Learn More
Sartorius Pesa cilíndrica
Código de producto. 16383156 Tienda Sartorius Productos
Change view
Click to view available options
Peso (métrico):
5 g
10 g
100 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
Clasificación:
OIML E2
OIML F1
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Peso (métrico) Clasificación unitSize
16383156 10 kg OIML F1 cada uno
15712785 5 g OIML E2 cada uno
15459953 10 g OIML E2 cada uno
16313156 100 g OIML F1 cada uno
16323156 500 g OIML F1 cada uno
16343156 1 kg OIML E2 cada uno
16353156 2 kg OIML E2 cada uno
16363156 5 kg OIML F1 cada uno
8 options
Código de producto. 16383156
Marca: Sartorius YCW713802
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las pesas cilíndricas individuales están hechas de acero especial altamente pulido, no magnetizable y muy resistente a la corrosión.
  • Pesas individuales de 1 g a 50 kg
  • Material: Acero especial, altamente pulido, no magnetizable, altamente resistente a la corrosión
  • Densidad de 8,0 g/cm3
  • Embalaje de las pesas: De 1 g a 20 g en una caja de plástico, de 50 g a 500 g en una caja de madera
  • De 1 kg a más, se suministran además con guantes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Masa de calibración
Certificaciones/conformidad Certificado DAkkS
Peso (imperial) 23,37 lb
Clasificación OIML F1
Material Aluminio, alpaca, acero inoxidable
Peso (métrico) 10 kg
Densidad 8,0 g/cm3