Descripción
- Pesas individuales de 1 g a 50 kg
- Material: Acero especial, altamente pulido, no magnetizable, altamente resistente a la corrosión
- Densidad de 8,0 g/cm3
- Embalaje de las pesas: De 1 g a 20 g en una caja de plástico, de 50 g a 500 g en una caja de madera
- De 1 kg a más, se suministran además con guantes
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Masa de calibración |
| Certificaciones/conformidad | Certificado DAkkS |
| Peso (imperial) | 12,96 lb |
| Clasificación | OIML F1 |
| Material | Aluminio, alpaca, acero inoxidable |
| Peso (métrico) | 5 kg |
| Densidad | 8,0 g/cm3 |