Learn More
Sartorius Pesa cilíndrica
Código de producto. 16353156 Tienda Sartorius Productos
Change view
Click to view available options
Peso (métrico):
5 g
10 g
100 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
Clasificación:
OIML E2
OIML F1
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Peso (métrico) Clasificación unitSize
16353156 2 kg OIML E2 cada uno
15712785 5 g OIML E2 cada uno
15459953 10 g OIML E2 cada uno
16313156 100 g OIML F1 cada uno
16323156 500 g OIML F1 cada uno
16343156 1 kg OIML E2 cada uno
16363156 5 kg OIML F1 cada uno
16383156 10 kg OIML F1 cada uno
8 options
Código de producto. 16353156
Marca: Sartorius YCW622802
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Las pesas cilíndricas individuales están hechas de acero especial altamente pulido, no magnetizable y muy resistente a la corrosión.
  • Pesas individuales de 1 g a 50 kg
  • Material: Acero especial, altamente pulido, no magnetizable, altamente resistente a la corrosión
  • Densidad de 8,0 g/cm3
  • Embalaje de las pesas: De 1 g a 20 g en una caja de plástico, de 50 g a 500 g en una caja de madera
  • De 1 kg a más, se suministran además con guantes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Masa de calibración
Certificaciones/conformidad Certificado DAkkS
Peso (imperial) 5,29 lb
Clasificación OIML E2
Material Aluminio, alpaca, acero inoxidable
Peso (métrico) 2 kg
Densidad 8,0 g/cm3