Learn More
Kartell Cylindrical Test Tube with Screw Cap, Polypropylene
Código de producto. p-200083707
Change view
Click to view available options
Color del tapón:
Amarillo
Rojo
Esterilidad:
No estériles
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Código de producto. Color del tapón Esterilidad unitSize
18078031 Amarillo No estériles paquete de 1000
18048021 Rojo No estériles paquete de 1000
2 options
Código de producto. 18078031
Marca: Kartell 8830306
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Test tubes with quick closure screw caps (PE). Leak-proof, and suitable for centrifugation. The design of the cap avoids any contamination due to drops of liquid on the inner surface.
  • For laboratory use
  • For collection and evaluation of samples
  • Caps are not autoclavable
Especificaciones
Color del tapón Amarillo
Color Clear
Capacidad (métrico) 15 mL
Longitud (métrico) 100 mm
Material Polipropileno
Forma Cylindrical
Desechables Single-use
Esterilidad No estériles
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Graduated No
Tipo de tapón Screw Cap
Tipo de producto Centrifuge Tube