Learn More
KARTELL Cylindrical Test Tube
Click to view available options
Esterilidad:
No estériles
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
Descripción
- Tight screw cap
- Taking into consideration the different applications, they are available in sterile single packed or non-sterile multi-packed.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 20 mL |
| Longitud (métrico) | 150 mm |
| Material | Poliestireno |
| Forma | Cylindrical |
| Cantidad | 500 pcs. |
| Esterilidad | No estériles |
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
| Graduated | No |
| Tipo de producto | Test Tube |