Learn More
- Home
- Products
- Placas calefactoras y agitadores
- Barras y varillas agitadoras
- BRAND™ Barras de agitación magnética de PTFE con forma cilíndrica
BRAND™ Barras de agitación magnética de PTFE con forma cilíndrica
Código de producto. 12040922 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
3 mm
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
13 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
60 mm
70 mm
80 mm
108 mm
159 mm
Diámetro (métrico):
1,5 mm
2 mm
3 mm
3 mm
4,5 mm
6 mm
6 mm
8 mm
10 mm
27 mm
Tamaño de la unidad:
10 PCS
cada uno
paquete de 10
| Código de producto. | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | unitSize |
|---|---|---|---|
| 12040922 | 15 mm | 4,5 mm | 10 PCS |
| 12030922 | 8 mm | 1,5 mm | 10 PCS |
| 11844070 | 5 mm | 2 mm | paquete de 10 |
| 11732513 | 10 mm | 3 mm | 10 PCS |
| 10727671 | 108 mm | 27 mm | cada uno |
| 11854070 | 6 mm | 3 mm | paquete de 10 |
| 12020922 | 8 mm | 3 mm | 10 PCS |
| 12010922 | 3 mm | 3 mm | 10 PCS |
| 11854140 | 12 mm | 4,5 mm | 10 PCS |
| 11804080 | 10 mm | 6 mm | paquete de 10 |
| 11758208 | 15 mm | 6 mm | 10 PCS |
| 11752513 | 25 mm | 6 mm | 10 PCS |
| 11833960 | 30 mm | 6 mm | 10 PCS |
| 11762513 | 35 mm | 6 mm | paquete de 10 |
| 15704037 | 40 mm | 8 mm | paquete de 10 |
| 12050922 | 45 mm | 8 mm | 10 PCS |
| 12060922 | 60 mm | 10 mm | 10 PCS |
| 15714037 | 70 mm | 10 mm | paquete de 10 |
| 11864140 | 80 mm | 10 mm | 10 PCS |
| 11894070 | 15 mm | 1,5 mm | paquete de 10 |
| 15601265 | 20 mm | 6 mm | paquete de 10 |
| 15241329 | 13 mm | 3 mm | paquete de 10 |
| 10019940 | 159 mm | 27 mm | cada uno |
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Código de producto. 12040922
Marca: BRAND™ 137110
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
Añadir a la cesta
38.09 EUR hasta el 2026-02-28
MEJOR PRECIO en promoción! Use el código promocional "28033" para aplicar la oferta.
MEJOR PRECIO en promoción! Use el código promocional "28033" para aplicar la oferta.
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Fabricadas con PTFE
- La superficie lisa y redondeada proporciona una acción de agitación efectiva.
- Adecuado para aplicaciones universales.
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro (métrico) | 4,5 mm |
| Longitud (métrico) | 15 mm |
| Material | PTFE (politetrafluoroetileno) |
| Cantidad | 10/Paq. |
| Forma | Cilíndrico |