Learn More
BRAND™ Barras de agitación magnéticas de PTFE con anillo de pivote, forma cilíndrica
Código de producto. 12020932 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
8 mm
12 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
70 mm
Diámetro (métrico):
3 mm
4,5 mm
6 mm
8 mm
8,5 mm
10 mm
11 mm
Tamaño de la unidad:
10 PCS
paquete de 10
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) unitSize
12020932 15 mm 4,5 mm 10 PCS
12000932 8 mm 3 mm 10 PCS
12010932 12 mm 4,5 mm 10 PCS
10432291 25 mm 6 mm paquete de 10
11863960 30 mm 6 mm 10 PCS
11873960 35 mm 6 mm paquete de 10
11883960 40 mm 8 mm 10 PCS
10543651 45 mm 10 mm paquete de 10
11814090 70 mm 8,5 mm paquete de 10
11893960 50 mm 11 mm paquete de 10
11853960 20 mm 8 mm 10 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Código de producto. 12020932 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 137410
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricadas con PTFE. Las barras de agitación magnéticas de PTFE BRAND™ con anillo de pivote y forma cilíndrica están pensadas para usarlas con recipientes que tienen fondos ligeramente desiguales. El anillo de pivote reduce la superficie de contacto y permite al agitador adoptar la posición de agitación óptima.
  • Fabricadas con PTFE.
  • Forma cilíndrica.
  • Para su uso con recipientes con fondos ligeramente desiguales.
  • El anillo de pivote reduce la superficie de contacto y permite al agitador adoptar la posición de agitación óptima.
  • Fabricadas con PTFE.
  • Forma cilíndrica.
  • Para su uso con recipientes con fondos ligeramente desiguales.
  • El anillo de pivote reduce la superficie de contacto y permite al agitador adoptar la posición de agitación óptima.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Para recipientes con fondos ligeramente desiguales
Diámetro (métrico) 4,5 mm
Longitud (métrico) 15 mm
Material PTFE (politetrafluoroetileno)
Cantidad 10/Paq.
Forma Cilíndrico