Learn More
BRAND™ Barras de agitación magnéticas de PTFE con anillo de pivote, forma cilíndrica
Tienda Brand ProductosDescripción
- Fabricadas con PTFE.
- Forma cilíndrica.
- Para su uso con recipientes con fondos ligeramente desiguales.
- El anillo de pivote reduce la superficie de contacto y permite al agitador adoptar la posición de agitación óptima.
- Fabricadas con PTFE.
- Forma cilíndrica.
- Para su uso con recipientes con fondos ligeramente desiguales.
- El anillo de pivote reduce la superficie de contacto y permite al agitador adoptar la posición de agitación óptima.
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Para recipientes con fondos ligeramente desiguales |
| Diámetro (métrico) | 6 mm |
| Longitud (métrico) | 30 mm |
| Material | PTFE (politetrafluoroetileno) |
| Cantidad | 10/Paq. |
| Forma | Cilíndrico |