Learn More
BRAND™ Barras de agitación magnéticas de PTFE con anillo de pivote, forma cilíndrica
Código de producto. 10543651 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
8 mm
12 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
70 mm
Diámetro (métrico):
3 mm
4,5 mm
6 mm
8 mm
8,5 mm
10 mm
11 mm
Tamaño de la unidad:
10 PCS
paquete de 10
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) unitSize
10543651 45 mm 10 mm paquete de 10
12000932 8 mm 3 mm 10 PCS
12010932 12 mm 4,5 mm 10 PCS
12020932 15 mm 4,5 mm 10 PCS
10432291 25 mm 6 mm paquete de 10
11863960 30 mm 6 mm 10 PCS
11873960 35 mm 6 mm paquete de 10
11883960 40 mm 8 mm 10 PCS
11814090 70 mm 8,5 mm paquete de 10
11893960 50 mm 11 mm paquete de 10
11853960 20 mm 8 mm 10 PCS
11 options
Código de producto. 10543651
Marca: BRAND™ 137432
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricadas con PTFE. Las barras de agitación magnéticas de PTFE BRAND™ con anillo de pivote y forma cilíndrica están pensadas para usarlas con recipientes que tienen fondos ligeramente desiguales. El anillo de pivote reduce la superficie de contacto y permite al agitador adoptar la posición de agitación óptima.
  • Fabricadas con PTFE.
  • Forma cilíndrica.
  • Para su uso con recipientes con fondos ligeramente desiguales.
  • El anillo de pivote reduce la superficie de contacto y permite al agitador adoptar la posición de agitación óptima.
  • Fabricadas con PTFE.
  • Forma cilíndrica.
  • Para su uso con recipientes con fondos ligeramente desiguales.
  • El anillo de pivote reduce la superficie de contacto y permite al agitador adoptar la posición de agitación óptima.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Para recipientes con fondos ligeramente desiguales
Diámetro (métrico) 10 mm
Longitud (métrico) 45 mm
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Cantidad 10
Forma Cilíndrico