Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Recipientes de reacción cilíndricos con chaqueta termostática, con rosca
Código de producto. p-8013650
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2 L
3 L
5 L
6 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10648170 2 L cada uno
11522244 3 L cada uno
11542244 5 L cada uno
11552244 6 L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10648170 Proveedor Lenz Laborglasinstrumente™ N.º de proveedor 06010473
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Forma cilíndrica, con graduaciones
Tubos Duran™, forma cilíndrica con graduación y brida de laboratorio LF. Camisa termostática con conectores GL 14, GL 18, KF 15 o KF 25.
Especificaciones
Descripción Tubos DURAN™
Capacidad (métrico) 2 L
Material Vidrio Duran
Altura (métrico) 265 mm
Incluye Brida de laboratorio 150
Tipo de producto Matraz de reacción
Forma Cilíndrico
Forma del fondo Plano
Diámetro exterior (métrico) 190 mm