Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Recipientes de reacción cilíndricos con chaqueta termostática, con rosca
Descripción
Tubos Duran™, forma cilíndrica con graduación y brida de laboratorio LF. Camisa termostática con conectores GL 14, GL 18, KF 15 o KF 25.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Tubos DURAN™ |
| Capacidad (métrico) | 5 L |
| Material | Vidrio de borosilicato, Vidrio Duran |
| Altura (métrico) | 430 mm |
| Incluye | Brida de laboratorio 150 |
| Tipo de producto | Matraz de reacción |
| Forma | Cilíndrico |
| Forma del fondo | Plano |
| Diámetro exterior (métrico) | 190 mm |