Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Recipientes de reacción cilíndricos con chaqueta termostática
Código de producto. p-8013649
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
500 mL
1000 mL
2000 mL
3 L
4 L
5 L
6 L
10 L
20 L
Incluye:
Brida de laboratorio 100
Brida de laboratorio 150
Brida de laboratorio 200
Brida de laboratorio 60
Tamaño de la unidad:
cada uno
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Incluye unitSize
11512254 500 mL Brida de laboratorio 100 cada uno
11522254 1000 mL Brida de laboratorio 100 cada uno
11532254 2000 mL Brida de laboratorio 100 cada uno
11542254 3 L Brida de laboratorio 100 cada uno
11552254 4 L Brida de laboratorio 100 cada uno
11512264 10 L Brida de laboratorio 150 cada uno
11522264 20 L Brida de laboratorio 150 cada uno
11562254 2000 mL Brida de laboratorio 150 cada uno
11582254 4 L Brida de laboratorio 150 cada uno
11572254 3 L Brida de laboratorio 150 cada uno
11592254 5 L Brida de laboratorio 150 cada uno
11502264 6 L Brida de laboratorio 150 cada uno
11542264 10 L Brida de laboratorio 200 cada uno
11582244 500 mL Brida de laboratorio 60 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Código de producto. 11512254 Proveedor Lenz Laborglasinstrumente™ N.º de proveedor 06011258
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Excellent for containing reactants and suitable for vacuum purposes. Lenz Laborglasinstrumente™ Cylindrical Reaction Vessels with Thermostatic Jacket are manufactured from durable DURAN™ borosilicate glass.
  • Con graduación y brida de laboratorio LF
  • Con fondo plano y dos conectores (con roscas GL 14/18 o bridas de bola KF 15/25)
  • Se suministran con dos olivas de plástico (GL 14/18) y tapones de rosca
  • Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
  • No es adecuado para su uso bajo presión positiva
Specifica
Descripción Tubos DURAN™
Capacidad (métrico) 500 mL
Material Vidrio de borosilicato, Vidrio Duran
Altura (métrico) 180 mm
Incluye Brida de laboratorio 100
Tipo de producto Matraz de reacción
Forma Cilíndrico
Forma del fondo Plano
Diámetro exterior (métrico) 130 mm
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.