Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Recipientes de reacción cilíndricos con chaqueta termostática
Descrizione
- Con graduación y brida de laboratorio LF
- Con fondo plano y dos conectores (con roscas GL 14/18 o bridas de bola KF 15/25)
- Se suministran con dos olivas de plástico (GL 14/18) y tapones de rosca
- Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
- No es adecuado para su uso bajo presión positiva
Specifica
Specifica
| Descripción | Tubos DURAN™ |
| Capacidad (métrico) | 500 mL |
| Material | Vidrio de borosilicato, Vidrio Duran |
| Altura (métrico) | 180 mm |
| Incluye | Brida de laboratorio 100 |
| Tipo de producto | Matraz de reacción |
| Forma | Cilíndrico |
| Forma del fondo | Plano |
| Diámetro exterior (métrico) | 130 mm |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?