Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Recipientes para reacción cilíndricos con chaqueta termostática, válvula de extracción
Código de producto. p-8013645
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
500 mL
2000 mL
3 L
4 L
5 L
6 L
10 L
20 L
Incluye:
Brida de laboratorio 100
Brida de laboratorio 150
Brida de laboratorio 200
Brida de laboratorio 60
Tamaño de la unidad:
cada uno
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Incluye unitSize
11542294 500 mL Brida de laboratorio 100 cada uno
11572294 4 L Brida de laboratorio 100 cada uno
11552294 2000 mL Brida de laboratorio 100 cada uno
11582294 2000 mL Brida de laboratorio 150 cada uno
11532304 20 L Brida de laboratorio 150 cada uno
11522304 10 L Brida de laboratorio 150 cada uno
11592294 3 L Brida de laboratorio 150 cada uno
10200610 4 L Brida de laboratorio 150 cada uno
11502304 5 L Brida de laboratorio 150 cada uno
11512304 6 L Brida de laboratorio 150 cada uno
11562304 20 L Brida de laboratorio 200 cada uno
11552304 10 L Brida de laboratorio 200 cada uno
11542304 6 L Brida de laboratorio 200 cada uno
11512294 500 mL Brida de laboratorio 60 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Código de producto. 11542294 Proveedor Lenz Laborglasinstrumente™ N.º de proveedor 06031258
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Excelentes para contener reactivos y adecuados para fines de vacío. Los recipientes cilíndricos de reacción Lenz Laborglasinstrumente™ con chaqueta termostática y válvula de extracción se fabrican con vidrio borosilicatado DURAN™ duradero.
  • Con graduación, brida de laboratorio LF
  • Con dos conectores (con roscas GL 14/18 o bridas de bola KF 15/25)
  • Se suministran con dos olivas de plástico (GL 14/18) y tapones de rosca
  • Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
  • No es adecuado para su uso bajo presión positiva
Especificaciones
Descripción Tubos DURAN™
Capacidad (métrico) 500 mL
Material Vidrio de borosilicato, Vidrio Duran
Altura (métrico) 295 mm
Incluye Brida de laboratorio 100
Tipo de producto Matraz de reacción
Forma Cilíndrico
Diámetro exterior (métrico) 130 mm