Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Recipiente de reacción cilíndrica, fondo redondo
Código de producto. 11592184
Click to view available options
Capacidad (métrico):
500 mL
1000 mL
2000 mL
3 L
4 L
5 L
6 L
10 L
20 L
Incluye:
Brida de laboratorio 100
Brida de laboratorio 150
Brida de laboratorio 200
Brida de laboratorio 60
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11592184
Marca: Lenz Laborglasinstrumente™ 06001476
Solo quedan null
Especificaciones
Descripción Tubos DURAN™
Capacidad (métrico) 3 L
Material Vidrio de borosilicato, Vidrio Duran
Altura (métrico) 260 mm
Incluye Brida de laboratorio 150
Tipo de producto Matraz de reacción
Forma Cilíndrico
Forma del fondo Redondo
Diámetro exterior (métrico) 160 mm