Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Recipiente de reacción cilíndrica, fondo redondo
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Tubos DURAN™ |
| Capacidad (métrico) | 2000 mL |
| Material | Vidrio de borosilicato, Vidrio Duran |
| Altura (métrico) | 210 mm |
| Incluye | Brida de laboratorio 150 |
| Tipo de producto | Matraz de reacción |
| Forma | Cilíndrico |
| Forma del fondo | Redondo |
| Diámetro exterior (métrico) | 160 mm |