Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Recipiente de reacción cilíndrica, fondo redondo
Código de producto. 11522194
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
500 mL
1000 mL
2000 mL
3 L
4 L
5 L
6 L
10 L
20 L
Incluye:
Brida de laboratorio 100
Brida de laboratorio 150
Brida de laboratorio 200
Brida de laboratorio 60
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Incluye unitSize
11522194 6 L Brida de laboratorio 150 cada uno
11542184 500 mL Brida de laboratorio 100 cada uno
11552184 2000 mL Brida de laboratorio 100 cada uno
10091602 1000 mL Brida de laboratorio 100 cada uno
11562184 3 L Brida de laboratorio 100 cada uno
11572184 4 L Brida de laboratorio 100 cada uno
11532194 10 L Brida de laboratorio 150 cada uno
11542194 20 L Brida de laboratorio 150 cada uno
11582184 2000 mL Brida de laboratorio 150 cada uno
11592184 3 L Brida de laboratorio 150 cada uno
11502194 4 L Brida de laboratorio 150 cada uno
11512194 5 L Brida de laboratorio 150 cada uno
11562194 10 L Brida de laboratorio 200 cada uno
11572194 20 L Brida de laboratorio 200 cada uno
11552194 6 L Brida de laboratorio 200 cada uno
11522184 1000 mL Brida de laboratorio 60 cada uno
16 options
Código de producto. 11522194
Marca: Lenz Laborglasinstrumente™ 06001485
Solo quedan null
Especificaciones
Descripción Tubos DURAN™
Capacidad (métrico) 6 L
Material Vidrio de borosilicato, Vidrio Duran
Altura (métrico) 390mm
Incluye Brida de laboratorio 150
Tipo de producto Matraz de reacción
Forma Cilíndrico
Forma del fondo Redondo
Diámetro exterior (métrico) 160 mm