Learn More
Fisherbrand™ Barras agitadoras cilíndricas de tierras raras revestidas de PTFE
Código de producto. p-8014392 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
8 mm
12 mm
25 mm
40 mm
60 mm
Diámetro (métrico):
3 mm
4,5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 5
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) unitSize
11551953 12 mm 4,5 mm paquete de 5
11561953 25 mm 6 mm paquete de 5
16235721 8 mm 3 mm paquete de 10
16215741 40 mm 8 mm paquete de 5
16205751 60 mm 10 mm paquete de 5
5 options
Código de producto. 11551953
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Utilícelas para aumentar de forma significativa la fuerza magnética y la resistencia a la desmagnetización. Las barras agitadoras de tierras raras se identifican fácilmente mediante un punto negro de carbono químicamente inerte.
  • Utiliza imanes de tierras raras para aumentar significativamente la fuerza magnética en comparación con aquellas que usan imanes AlNiCo
  • El núcleo de samario-cobalto es resistente a la desmagnetización
  • Identificado por una mancha negra de carbono químicamente inerte
La elevada potencia de acoplamiento magnético de las barras de agitación de tierras raras puede causar la abrasión del revestimiento de PTFE contra la base del recipiente. Cuando se utilizan matrices de agitación, como en placas de pocillos múltiples, se puede observar la interacción lateral entre barras de agitación.
Especificaciones
Esterilizables en autoclave
Certificaciones/conformidad Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS)
Color Blanco
Descripción Núcleo magnético de samario-cobalto encapsulado de PTFE
Para utilizar con (equipo) Contenedores y recipientes/agitadores con placas calefactoras
Recubrimiento PTFE
Diámetro (métrico) 4,5 mm
Longitud (métrico) 12 mm
Cantidad 2/Paq.
Forma Cilíndrico
Tipo Barras agitadoras de PTFE cilíndricas de tierras raras