Learn More
Fisherbrand™ Barras agitadoras cilíndricas de tierras raras revestidas de PTFE
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
8 mm
12 mm
25 mm
40 mm
60 mm
Diámetro (métrico):
3 mm
4,5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
missing translation for 'unitSize'
paquete de 10
paquete de 5
Description
- Utiliza imanes de tierras raras para aumentar significativamente la fuerza magnética en comparación con aquellas que usan imanes AlNiCo
- El núcleo de samario-cobalto es resistente a la desmagnetización
- Identificado por una mancha negra de carbono químicamente inerte
Specifications
Specifications
| Esterilizables en autoclave | Sí |
| Certificaciones/conformidad | Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) |
| Color | Blanco |
| Descripción | Núcleo magnético de samario-cobalto encapsulado de PTFE |
| Para utilizar con (equipo) | Contenedores y recipientes/placas calefactoras con agitación& |
| Diámetro (métrico) | 8 mm |
| Longitud (métrico) | 40 mm |
| Cantidad | Paquete de 2 |
| Forma | Cilíndrico |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction