Learn More
Fisherbrand™ PTFE-Coated Rare Earth Core Stir Bars, Cylindrical
Código de producto. 16275741 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
12 mm
20 mm
30 mm
50 mm
Diámetro (métrico):
4,5mm
6 mm
8 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 5
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) unitSize
16275741 50 mm 8 mm paquete de 5
16295721 12 mm 4,5mm paquete de 10
16275731 20 mm 6 mm paquete de 10
16205741 30 mm 6 mm paquete de 5
4 options
Código de producto. 16275741
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Use for significantly increased magnetic strength and resistance to demagnetization. Rare earth stir bars are easily identified by a chemically inert carbon black spot.
  • Utiliza imanes de tierras raras para aumentar significativamente la fuerza magnética en comparación con aquellas que usan imanes AlNiCo
  • El núcleo de samario-cobalto es resistente a la desmagnetización
  • Identificado por una mancha negra de carbono químicamente inerte
La elevada potencia de acoplamiento magnético de las barras de agitación de tierras raras puede causar la abrasión del revestimiento de PTFE contra la base del recipiente. Cuando se utilizan matrices de agitación, como en placas de pocillos múltiples, se puede observar la interacción lateral entre barras de agitación.
Especificaciones
Esterilizables en autoclave
Certificaciones/conformidad Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS)
Color Blanco
Descripción Núcleo magnético de samario-cobalto encapsulado de PTFE
Para utilizar con (equipo) Contenedores y recipientes/placas calefactoras con agitación&
Diámetro (métrico) 8 mm
Longitud (métrico) 50 mm
Cantidad Paquete de 2
Forma Cilíndrico