Learn More
Fisherbrand™ Barras agitadoras cilíndricas de PTFE
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
120 mm
127 mm
Diámetro (métrico):
12 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Barras de agitación cilíndricas de PTFE Fisherbrand™ |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -200 °C a +280 °C |
| Diámetro (métrico) | 12 mm |
| Longitud (métrico) | 120 mm |
| Material | PTFE con núcleo magnético Alnico V |
| Cantidad | 1 |