Learn More
Cowie Technology™ Barras agitadoras cilíndricas de PTFE
Código de producto. 16295731 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
20 mm
20mm
25 mm
30mm
40mm
Diámetro (métrico):
6 mm
7mm
8mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) unitSize
16295731 30mm 8mm paquete de 10
10289701 25 mm 6 mm cada uno
10265253 20mm 8mm paquete de 10
10393601 20 mm 6 mm cada uno
10677022 40mm 7mm paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16295731
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proporciona acción de agitación estable. Las barras agitadoras de PTFE cilíndricas Cowie Technology™ son un agitador general muy popular para una amplia variedad de aplicaciones.
  • Barra de agitación magnética estable de uso general
  • Perfil liso y redondo para una amplia variedad de aplicaciones
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Esterilizables en autoclave
Certificaciones/conformidad Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS)
Color Blanco
Descripción Núcleo magnético Alnico V encapsulado en PTFE
Para utilizar con (equipo) Contenedores y recipientes/placas calefactoras con agitación&
Diámetro (métrico) 8mm
Longitud (métrico) 30mm
Cantidad 5/Paq.
Forma Cilíndrico