Learn More
Cowie Technology™ Barras agitadoras cilíndricas de PTFE
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
10mm
12 mm
40 mm
Diámetro (métrico):
4.5 mm
6mm
8 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
Descripción
Proporciona acción de agitación estable. Las barras agitadoras de PTFE cilíndricas Cowie Technology™ son un agitador general muy popular para una amplia variedad de aplicaciones.
- Barra de agitación magnética estable de uso general
- Perfil liso y redondo para una amplia variedad de aplicaciones
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Sí |
| Certificaciones/conformidad | Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) |
| Color | Blanco |
| Descripción | Núcleo magnético Alnico V encapsulado en PTFE |
| Para utilizar con (equipo) | Contenedores y recipientes/placas calefactoras con agitación& |
| Diámetro (métrico) | 4.5 mm |
| Longitud (métrico) | 12 mm |
| Cantidad | 10/paquete |
| Forma | Cilíndrico |