Learn More
Fisherbrand™ Barras agitadoras cilíndricas de PTFE o de vidrio
Código de producto. 11868852 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
6mm
10 mm
12mm
13 mm
15 mm
20mm
25 mm
25 mm
30mm
35 mm
40mm
45 mm
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm
Diámetro (métrico):
3mm
4,5mm
4,5 mm
6 mm
6mm
6 mm
7mm
8mm
8 mm
10 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 5
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) unitSize
11868852 35 mm 6 mm paquete de 10
11834792 6mm 3mm paquete de 10
11888932 15 mm 6 mm paquete de 10
11808952 25 mm 8 mm paquete de 10
16265741 50 mm 8 mm paquete de 10
11878902 80 mm 10 mm paquete de 5
11868942 40mm 8mm paquete de 10
14821371 30mm 6mm paquete de 10
11858852 12mm 4,5 mm paquete de 10
11587792 50 mm 6 mm paquete de 5
11868902 13 mm 6 mm paquete de 10
11828901 13 mm 8 mm paquete de 10
11848942 15 mm 4,5mm paquete de 10
11858922 20mm 6mm paquete de 10
11868922 25 mm 6 mm paquete de 10
11858942 30mm 7mm paquete de 10
11898852 45 mm 8 mm paquete de 10
11888942 60 mm 10 mm paquete de 5
16215751 70 mm 10 mm paquete de 10
11878932 10 mm 6 mm paquete de 10
20 options
Código de producto. 11868852
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Fabricadas con núcleo magnético Alnico V encapsulado en PTFE. Las barras agitadoras cilíndricas de PTFE Fisherbrand™ son esterilizables en autoclave.
  • Barra de agitación magnética estable de uso general
  • Perfil liso y redondo para una amplia variedad de aplicaciones
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Esterilizables en autoclave
Certificaciones/conformidad Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS)
Color Blanco
Descripción Núcleo magnético Alnico V encapsulado en PTFE
Para utilizar con (equipo) Contenedores y recipientes/placas calefactoras con agitación&
Diámetro (métrico) 6 mm
Longitud (métrico) 35 mm
Cantidad 5/Paq.
Forma Cilíndrico