Learn More
Fisherbrand™ Barras agitadoras cilíndricas de PTFE o de vidrio
Código de producto. 11587792 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
6mm
10 mm
12mm
13 mm
15 mm
20mm
25 mm
25 mm
30mm
35 mm
40mm
45 mm
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm
Diámetro (métrico):
3mm
4,5mm
4,5 mm
6 mm
6mm
6 mm
7mm
8mm
8 mm
10 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 5
Código de producto. 11587792
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Fabricadas con núcleo magnético Alnico V encapsulado en PTFE. Las barras agitadoras cilíndricas de PTFE Fisherbrand™ son esterilizables en autoclave.
  • Barra de agitación magnética estable de uso general
  • Perfil liso y redondo para una amplia variedad de aplicaciones
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Esterilizables en autoclave
Certificaciones/conformidad Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS)
Color Transparente
Descripción Núcleo magnético Alnico V encapsulado en vidrio
Para utilizar con (equipo) Contenedores y recipientes/placas calefactoras con agitación
Recubrimiento de vidrio
Diámetro (métrico) 6 mm
Longitud (métrico) 50 mm
Forma Cilíndrico