Learn More
BOLA Cylindrical Magnetic Stirring Bars
Código de producto. 10671218
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
2 mm
3 mm
8 mm
10 mm
13 mm
15 mm
25 mm
70 mm
80 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
10671218 2 mm paquete de 10
10723713 3 mm paquete de 10
10631335 8 mm paquete de 10
10543122 10 mm paquete de 10
10472394 13 mm paquete de 10
10691218 15 mm paquete de 10
10241742 25 mm paquete de 10
10721601 70 mm cada uno
10619791 80 mm cada uno
9 options
Código de producto. 10671218
Marca: BOLA C35001
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Cylindrical Magnetic Stirring Bars PTFE-coated
PTFE-encapsulated magnetic core (Alnico 5), standard magnetic stirring bar, universal chemical resistance.
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Color White
Recubrimiento PTFE
Diámetro (métrico) 2 mm
Longitud (métrico) 2 mm
Forma Cylinder