Learn More
BOLA Cylindrical Magnetic Stirring Bars
Descripción
PTFE-encapsulated magnetic core (Alnico 5), standard magnetic stirring bar, universal chemical resistance.
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Color | White |
| Recubrimiento | PTFE |
| Diámetro (métrico) | 6 mm |
| Longitud (métrico) | 10 mm |
| Forma | Cylinder |