Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Embudos de goteo con compensación de presión con tapón de PTFE
Descripción
- Con escala (volumen aprox./ml)
- Sin tubo de compensación de presión
- Con dispositivo de retención de rosca
- Forma cilíndrica con conector NS y cono
- Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 500 mL |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Graduado | Sí |
| Incluye | Tubo de compensación de presión |
| Graduaciones | 10 ml |
| Número de junta | 29/32 NS |
| Tamaño de poro | Calibre 4,0 mm |
| Cantidad | 2 |
| Material del tope | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Tipo de producto | Embudo cuentagotas |